Learn More
4-Bromuro bromobencílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414253
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11414253 25 g 25 g
11424253 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11414253
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10892.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-15-1 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
4-Bromobenzyl bromide is used to prepare a 20-member aminomethyl-substituted biaryl library via sequential N-alkylation of various amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 4-bromobencilo se utiliza para preparar una biblioteca de biarilo de aminometilsustituido de 20 miembros mediante la N-alquilación secuencial de varias aminas.
Solubilidad
Fácilmente soluble en alcohol caliente, éter, disulfuro de carbono, benceno y ácido acético glacial. Soluble en agua y alcohol.
Notas
Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-15-1
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.933
Número MDL MFCD00000179
Clave InChI YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
PubChem CID 68527
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl bromide
Punto de fusión 60°C to 64°C
Punto de ebullición 115°C to 124°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 606498
Índice Merck 14,1409
Información de solubilidad Easily soluble in hot alcohol,ether,carbon disulfide,benzene and glacial acetic acid. Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza ≥98%