Learn More
Bromuro de 4-bromobencil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275340 25 g Frasco de vidrio 25 g
10563121 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150410250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-15-1 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-15-1
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.93
Número MDL MFCD00000179
Clave InChI YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
PubChem CID 68527
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl bromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 64.0°C
Color Claro a blanco
Punto de ebullición 115.0°C to 124.0°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2Br
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 308
Índice Merck 15, 1416
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether,carbon disulfide and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Grueso cristalino sólido o sólido de fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.