Learn More
Alcohol de 4-bromobenzilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10731461 10 g Frasco de vidrio 10 g
10582971 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10731461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181770100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 873-75-6 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-75-6
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00004650
Clave InChI VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzyl alcohol, 4-bromophenyl methanol, p-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-bromo, para-bromobenzyl alcohol, 4-bromobenzylalcohol, p-bromo-benzyl alcohol, ccris 5119, 4-bromophenyl-methanol, benzyl alcohol, p-bromo
PubChem CID 70119
Nombre IUPAC (4-bromofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75.0°C to 78.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 446
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina