Learn More
Bromuro de 4-bromobencil-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzyl Bromide-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 2708280-84-4 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H2 Br2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-6-bromomethylbenzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromobenzyl-d4 Bromide, 4-Bromobenzyl-2,3,5,6-d4 Bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 1-Bromomethyl-4-bromobenzene-2,3,5,6-d4, 4-Bromobenzyl Bromide-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(CBr)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-(bromometil)-2,3,5,6-tetradeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 253.9552 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.9087 g/mol |
| Mostrar más |