Learn More
Cloruro de 4-bromobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370350 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11370350 100 g Frasco de vidrio 100 g
10447670 10 g Frasco de vidrio 10 g
10365880 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11370350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106761000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-75-4
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.46
Número MDL MFCD00000683
Clave InChI DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36.0°C to 41.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 246.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCl
Cantidad 100 g
Beilstein 09,353
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene,ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.