Learn More
Cloruro de 4-bromobencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356656 50 g 50 g
11346656 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03794.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-cloruro de bromobencilo se utiliza en la síntesis de los inhibidores de la proteasa del VIH-1. También se utiliza en la síntesis de oxazoles, derivados de la ciclohexanona como analgésicos y antimicrobianos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Reacciona con el agua formando Hcl.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejados de bases fuertes. Incompatible con la humedad y las bases. Almacenar de 2 a-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-75-4
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.46
Número MDL MFCD00000683
Clave InChI DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzoyl chloride
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 246°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 636641
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol. Reacts with water forming Hcl.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.47
Porcentaje de pureza ≥98%