Learn More
Cloruro de 4-bromobencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346656 10 g 10 g
11356656 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03794.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-cloruro de bromobencilo se utiliza en la síntesis de los inhibidores de la proteasa del VIH-1. También se utiliza en la síntesis de oxazoles, derivados de la ciclohexanona como analgésicos y antimicrobianos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Reacciona con el agua formando Hcl.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejados de bases fuertes. Incompatible con la humedad y las bases. Almacenar de 2 a-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-75-4
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.46
Número MDL MFCD00000683
Clave InChI DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzoyl chloride
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 246°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 636641
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol. Reacts with water forming Hcl.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.47
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzoyl chloride