Learn More
4-Bromobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzotrifluoride |
| CAS | 402-43-7 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 4-Bromo(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Bromobenzotrifluoride, 4-Trifluoromethyl-1-bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)phenyl Bromide, p-Bromo(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-Bromobenzotrifluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10/h3-5,10,13,15-16H,6-9H2,1-2H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cccc([C@H](O)C2CCNCC2)c1OC |
| Nombre IUPAC | (R)-(2,3-dimetoxifenil)-piperidin-4-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 251.321 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.152 |