Learn More
4-Bromobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10761631 5 mL 5 ml
10761821 25 mL 25 ml
10043953 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166670050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402-43-7 | C7H4BrF3 | 225.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-43-7
Fórmula molecular C7H4BrF3
Peso molecular (g/mol) 225.01
Número MDL MFCD00000398
Clave InChI XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl, p-bromobenzotrifluoride, 4-bromotrifluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-bromotrifluoromethylbenzene, 4-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-a,a,a-trifluorotoluene, 4-trifluoromethylbromobenzene
PubChem CID 67872
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzotrifluoride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 154.0°C to 155.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CF3
Índice de refracción 1.4720 to 1.4740
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.