Learn More
4-Bromobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458486 100 g 100 g
11438486 5 g 5 g
11448486 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15942.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 402-43-7 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
4-Bromobenzotrifluoride is used to study the catalytic activity of palladacycle using Suzuki-Miyaura reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromobenzotrifluoruro se usa para estudiar la actividad catalítica del paladaciclo mediante la reacción de Suzuki-Miyaura.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abran deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-43-7
Fórmula molecular C7H4BrF3
Peso molecular (g/mol) 225.008
Número MDL MFCD00000398
Clave InChI XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl, p-bromobenzotrifluoride, 4-bromotrifluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-bromotrifluoromethylbenzene, 4-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-a,a,a-trifluorotoluene, 4-trifluoromethylbromobenzene
PubChem CID 67872
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzotrifluoride
Densidad 1.63
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 2045666
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.01
Porcentaje de pureza 99%