Learn More
4-Bromobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389409 25 g 25 g
11399409 100 g 100 g
11457806 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14755.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-90-4 | C13H9BrO | 261.12 g/mol
4-Bromobenzophenone is used in analytical applications such as HPLC and GC. It is also used as a chemical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromobenzofenona se utiliza en aplicaciones analíticas como HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y GC. También se utiliza como reactivo químico y como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua pero ligeramente soluble en otros disolventes como etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-90-4
Fórmula molecular C13H9BrO
Peso molecular (g/mol) 261.12
Número MDL MFCD00000103
Clave InChI KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
PubChem CID 7030
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzophenone
Punto de fusión 79°C to 83°C
Punto de ebullición 350°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1910182
Información de solubilidad Insoluble in water but slightly soluble in other solvents such as ethanol,ether and benzene.
Nombre IUPAC (4-bromofenil)-fenilmetanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.12
Porcentaje de pureza 98%