Learn More
4-Bromobenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10784401 25 g Frasco de plástico 25 g
10437480 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10784401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106720250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-90-4 | C13H9BrO | 261.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-90-4
Fórmula molecular C13H9BrO
Peso molecular (g/mol) 261.12
Número MDL MFCD00000103
Clave InChI KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
PubChem CID 7030
Nombre IUPAC (4-bromofenil)-fenilmetanona
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78°C to 82°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 350°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrC6H4COC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 07, IV, 1378
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.