Learn More
4-bromobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzonitrile |
| CAS | 623-00-7 |
| Fórmula molecular | C7H4BrN |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | p-Bromobenzonitrile, 1-Bromo-4-benzonitrile, 1-Bromo-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-bromobenzene, 4-Bromobenzenitrile, 4-Bromobenzonitrile, 4-Bromocyanobenzene, 4-Bromophenyl Cyanide, 4-Bromophenylcarbonitrile, 4-Cyano-1-bromobenzene, 4-Cyanobromobenzene, 4-Cyanophenyl Bromide, NSC 3978, p-Bromobenzonitrile, p-Bromocyanobenzene, p-Cyanobromobenzene, p-Cyanophenyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-bromobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 182.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.9527 |