Learn More
4-Bromobenzonitrilo-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| CAS | 771534-56-6 |
| Fórmula molecular | C7 D4 Br N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.042 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.978 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |