Learn More
4-Bromobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10474025 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10474025 50 g Frasco de plástico 50 g
10417290 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10474025 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106710500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-00-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-00-7
Fórmula molecular C7H4BrN
Peso molecular (g/mol) 182.02
Número MDL MFCD00001811
Clave InChI HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo, benzonitrile, p-bromo, 1-bromo-4-cyanobenzene, 4-bromo benzonitrile, 4-cyano-bromobenzene, 4-bromo-4'-cyanobenzene, 4-cyanobromobenzene, bromobenzonitrile-4, 4-bromocyanobenzene
PubChem CID 12162
Nombre IUPAC 4-bromobenzonitrilo
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzonitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 114.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 235.0°C to 237.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrC6H4CN
Cantidad 50 g
Beilstein 09,354
Información de solubilidad Solubility in water: 0,2g/L. Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.