Learn More
4-Bromobenzoic hydrazide 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10085503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10085503 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10085503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386460050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzoic hydrazide
CAS 5933-32-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 166.0°C to 168.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H7BrN2O
Fórmula lineal BrC6H4C(O)NHNH2
Número MDL MFCD00007602
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromobenzhydrazide, p-bromobenzhydrazide, 4-bromobenzoic hydrazide, p-bromobenzohydrazide, p-bromobenzoic acid hydrazide, 4-bromobenzoylhydrazine, 4-bromobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 4-bromo-, hydrazide, 4-bromo-benzoic acid hydrazide, p-bromobenzoylhydrazine
Clave InChI UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)Br
Nombre IUPAC 4-bromobenzohydrazide
Peso molecular (g/mol) 215.05
PubChem CID 22219
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzoic hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.