Learn More
Ácido 4-bromobenzoico-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzoic Acid-D4 |
| CAS | 787624-24-2 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H Br O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-bromo- (9 CI), 4-Bromobenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Bromobenzoic-d4 Acid, 4-Bromobenzoic Acid-d4, 4-Bromobenzoic Acid-D4, p-Bromobenzoic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 205.0421 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9724 g/mol |
| Mostrar más |