Learn More
Ácido 4-bromobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 586-76-5 |
| Fórmula molecular | C7H5BrO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Bromobenzoic Acid, p-Bromobenzoic Acid, 4-Bromobenzenecarboxylic Acid, 4-Bromobenzoic Acid, NSC 143357, NSC 17582, NSC 176126, p-Bromobenzenecarboxylic Acid, p-Bromobenzoic cid, p-Carboxybromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-bromobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 201.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9473 |