Learn More
Éster Metílico de Ácido 4-Bromobenzoico, TRC
Código de producto. 17953145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953145 100 g 100 g
17914395 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB680245100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-42-1
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.04
Sinónimo 1-Bromo-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-Methoxycarbonyl-1-bromobenzene, 4-Methoxycarbonylphenyl Bromide, Methyl 4-Bromobenzoate, Methyl p-Bromobenzoate, NSC 9392, p-Bromobenzoic Acid Methyl Ester;
Nombre IUPAC metil 4-bromobenzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(Br)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzoic Acid Methyl Ester
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629