Learn More
4-Bromobenzhidrazida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11423168 5 g 5 g
11433168 25 g 25 g
11443168 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11423168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18918.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5933-32-4 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
4-Bromobenzoic hydrazide has been used in the preparation of {2-[1-oxo-3-(4-bromophenyl)-2-propenyl]hydrazide}-4-bromobenzoic acid, {2,2?-[1,4-phenylenebis(1-oxo-2-propene-3,1-diyl)]dihydrazide}-p-bromobenzoic acid and substituted period[1,2-a]pyrimidine-2,4(3H)-diones (PPMDO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidrazida 4-bromobenzoica se ha utilizado en la preparación del ácido {2-[1-oxo-3-(4-bromofenil)-2-propenil]hidrazida}-4-bromobenzoico, ácido {2,2′-[1,4-fenilenobis(1-oxo-2-propeno-3,1-diil)]dihidrazida}-p-bromobenzoico y period[1,2-a]pirimidina-2,4(3H)-dionas (PPMDO) sustituidas.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente (casi transparencia). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5933-32-4
Fórmula molecular C7H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00007602
Clave InChI UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzhydrazide, p-bromobenzhydrazide, 4-bromobenzoic hydrazide, p-bromobenzohydrazide, p-bromobenzoic acid hydrazide, 4-bromobenzoylhydrazine, 4-bromobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 4-bromo-, hydrazide, 4-bromo-benzoic acid hydrazide, p-bromobenzoylhydrazine
PubChem CID 22219
Nombre IUPAC 4-Bromobenzohidracida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzhydrazide
Punto de fusión 167°C to 169°C
Cantidad 5 g
Beilstein 777006
Información de solubilidad Soluble in hot methanol (almost transparency). Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%