Learn More
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30344794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344794 10 g 10 g
30343078 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30344794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68017010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-58-8
Fórmula molecular C6H4BrClO2S
Cantidad 10 g
Sinónimo p-Bromobenzenesulfonyl Chloride, (4-Bromophenyl)chlorosulfone, 4-Bromobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Bromophenylsulfonyl Chloride, 4'-Bromobenzenesulfonyl Chloride, Brosyl Chloride, NSC 4506, p-Bromophenylsulfonyl Chloride, p-Brosyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 4-cloruro de bromobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 255.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.8804