Learn More
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-58-8 |
| Fórmula molecular | C6H4BrClO2S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | p-Bromobenzenesulfonyl Chloride, (4-Bromophenyl)chlorosulfone, 4-Bromobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Bromophenylsulfonyl Chloride, 4'-Bromobenzenesulfonyl Chloride, Brosyl Chloride, NSC 4506, p-Bromophenylsulfonyl Chloride, p-Brosyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloruro de bromobencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 255.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.8804 |