Learn More
Cloruro de 4-bromobencenosulfonil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10533311 25 g Frasco de vidrio 25 g
10061590 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148760250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-58-8 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-58-8
Fórmula molecular C6H4BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 255.51
Número MDL MFCD00007437
Clave InChI KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
PubChem CID 7396
Nombre IUPAC 4-cloruro de bromobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 77°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 153°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Ex CL) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4SO2Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 11, 57
Índice Merck 15, 1414
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.51
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.