Learn More
4-Bromobencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392596 1 g 1 g
11302606 5 g 5 g
11312606 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08602.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 701-34-8 | C6H6BrNO2S | 236.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-34-8
Fórmula molecular C6H6BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 236.083
Número MDL MFCD00051977
Clave InChI STYQHICBPYRHQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-bromo, benzenesulfonamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-sulfonamide, 4-bromo-benzenesulfonamide, 4-bromobenzene sulfonamide, pbsa, 4-bromophenylsulfonamide, 4-bromo-phenylsulfonamide, wln: zswr de
PubChem CID 69696
Nombre IUPAC 4-bromobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzenesulfonamide
Punto de fusión 164°C to 167°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2691657
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.09
Porcentaje de pureza 98%