Learn More
Dihidrato de sal sódica de ácido 4-bromobencenosulfínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429786 2.5 g 2.50 g
11439786 10 g 10 g
11449786 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20281.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175278-64-5 | C6H4BrO2S | 220.06 g/mol
4-Bromobenzenesulfinic acid sodium salt dehydrate is used in the preparation of unsymmetrical internal alkynes and vinyl sulfones by reaction with alkynes by using palladium as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de sal sódica de ácido 4-bromobencenosulfínico se utiliza en la preparación de alquinos internos y sulfonas de vinilo no simétricos por reacción con alquinos usando paladio como catalizador.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175278-64-5
Fórmula molecular C6H4BrO2S
Peso molecular (g/mol) 220.06
Número MDL MFCD00210139
Clave InChI QBLQHDHWTVMHRH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-bromobenzenesulfinate dihydrate, 4-bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate, sodium 4-bromobenzene-1-sulphinate dihydrate, acmc-209e9v, c6h4bro2s.na.2h2o, sodium 4-bromophenylsulfinate dihydrate, sodium 4-bromobenzenesulfinate, dihydrate, sodium 4-bromanylbenzenesulfinate dihydrate, 4-bromobenzenesulfonic acid sodium salt 2-hydrate, sodium 4-bromobenzene-1-sulfinate-water 1/1/2
PubChem CID 23683129
Nombre IUPAC Sodio; 4-bromobencenosulfinato; dihidrato
SMILES [O-]S(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate
Punto de fusión >280°C
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.09 (243.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%