Learn More
Éster de glicol de neopentilo de ácido 4-bromobencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388426 5 g 5 g
11378426 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17455.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 183677-71-6 | C11H14BBrO2 | 268.945 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183677-71-6
Fórmula molecular C11H14BBrO2
Peso molecular (g/mol) 268.945
Número MDL MFCD01318105
Clave InChI GUASPWAWPYERCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 4-bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester, amtb980, 2-4-bromophenyl-5,5-dimethyl-2-bora-1,3-dioxane, 4-bromophenylboronic acid neopentyl glycol cyclic ester
PubChem CID 10400865
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)-5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinano
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Punto de fusión 109°C to 111°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.95
Porcentaje de pureza ≥98%