Learn More
Éster de N-metildietanolamina de ácido 4-bromobencenoborónico 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11344755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344755 250 mg 250 miligramos
11334755 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17775.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster de N-metildietanolamina de ácido 4-bromobencenoborónico permite la reacción selectiva del sustituto del bromo con derivados organometálicos (por ejemplo, litio).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133468-58-3
Fórmula molecular C11H15BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 283.96
Número MDL MFCD02093957
Clave InChI OSYBCIKXYVRFGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 4-bromobenzeneboronic acid n-methyldiethanolamine ester, 4-bromophenylboronic acid n-methyl diethanolamine cyclic ester, 4h-1,3,6,2-dioxazaborocine, 2-4-bromophenyl tetrahydro-6-methyl, akos brn-1101, acmc-20ek5u, 4-bromophenylboronic acid n-methyl diethanolami, 2-4-bromo-phenyl-6-methyl-1,3,6,2 dioxazaborocane, 2-4-bromophenyl-6-methyltetrahydro-4h-1,3,6,2-dioxazaborocine
PubChem CID 9971093
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)-6-metil-1,3,6,2-dioxazaborocano
SMILES B1(OCCN(CCO1)C)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzeneboronic acid N-methyldiethanolamine ester
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 3320262
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.96
Porcentaje de pureza 98%