Learn More
Ácido 4-bromobencenoborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromobenzeneboronic acid is a reagent used for Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings, Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence. It is also used in the preparation of Protein modulators and enzymatic and kinase inhibitors, Gallate-based obovatol analogs with potential anti-tumor activity. It is used as a reagent for Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, Pd-catalyzed arylative cyclization of alkyne-tethered enals or enones via carbopalladation of alkynes, Copper-catalyzed cross-couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-bromobencenoborónico es un reactivo que se utiliza en los acoplamientos cruzados de Suzuki-Miyaura catalizados con paladio, la reacción oxidativa de Heck catalizada con PD(II) de tipo tándem y la secuencia de amidación C-H intramolecular. También se emplea en la preparación de moduladores de proteínas e inhibidores enzimáticos y de cinasas, análogos de obovatol a base de galato con posible actividad antitumoral. Se usa como reactivo para la fluoroalquilación aeróbica sin ligandos mediada por cobre de ácidos arilborónicos con yoduros de fluoroalquilo, ciclación arilativa catalizada por Pd de enales alquinos o enonas por carbopaladación de alquinos, acoplamientos cruzados catalizados por cobre.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y oscuro. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes. Incompatible con oxidantes, ácidos, bases, alcoholes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 282°C to 286°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2936347 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.83 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Bromobenzeneboronic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Dihydroxy-4-bromophenylborane