Learn More
Ácido 4-bromobencenoborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301337 1 g 1 g
11311337 5 g 5 g
11321337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11301337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01565.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
4-Bromobenzeneboronic acid is a reagent used for Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings, Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence. It is also used in the preparation of Protein modulators and enzymatic and kinase inhibitors, Gallate-based obovatol analogs with potential anti-tumor activity. It is used as a reagent for Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, Pd-catalyzed arylative cyclization of alkyne-tethered enals or enones via carbopalladation of alkynes, Copper-catalyzed cross-couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromobencenoborónico es un reactivo que se utiliza en los acoplamientos cruzados de Suzuki-Miyaura catalizados con paladio, la reacción oxidativa de Heck catalizada con PD(II) de tipo tándem y la secuencia de amidación C-H intramolecular. También se emplea en la preparación de moduladores de proteínas e inhibidores enzimáticos y de cinasas, análogos de obovatol a base de galato con posible actividad antitumoral. Se usa como reactivo para la fluoroalquilación aeróbica sin ligandos mediada por cobre de ácidos arilborónicos con yoduros de fluoroalquilo, ciclación arilativa catalizada por Pd de enales alquinos o enonas por carbopaladación de alquinos, acoplamientos cruzados catalizados por cobre.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y oscuro. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes. Incompatible con oxidantes, ácidos, bases, alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5467-74-3
Fórmula molecular C6H6BBrO2
Peso molecular (g/mol) 200.83
Número MDL MFCD00002104
Clave InChI QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
PubChem CID 79599
Nombre IUPAC ácido (4-bromofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzeneboronic acid
Punto de fusión 282°C to 286°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2936347
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.83
Porcentaje de pureza ≥97%