Learn More
4-Bromobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455777 2 g 2 g
11465777 10 g 10 g
11475777 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24348.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 698-67-9 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-67-9
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.035
Número MDL MFCD00007991
Clave InChI ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo, benzamide, p-bromo, p-bromobenzoic acid amide, 4-bromo-benzamide, 4-bromo benzamide, pubchem3737, acmc-209obe, 4-bromobenzamide, 4-bromobenzoic acid amide
PubChem CID 69683
Nombre IUPAC 4-bromobenzamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzamide
Punto de fusión 190°C to 193°C
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 97%