Learn More
4-Bromobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713001 10 g Frasco de vidrio 10 g
10104160 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184140100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 698-67-9
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.03
Número MDL MFCD00007991
Clave InChI ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo, benzamide, p-bromo, p-bromobenzoic acid amide, 4-bromo-benzamide, 4-bromo benzamide, pubchem3737, acmc-209obe, 4-bromobenzamide, 4-bromobenzoic acid amide
PubChem CID 69683
Nombre IUPAC 4-bromobenzamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzamide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189°C to 194°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CONH2
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 353
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.