Learn More
4-bromobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzaldehyde |
| CAS | 1122-91-4 |
| Fórmula molecular | C7H5BrO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-formylbenzene, 4-Formyl-1-bromobenzene, 4-Formylbromobenzene, 4-Formylphenyl Bromide, NSC 21638, p-Bromobenzaldehyde, p-Formylbromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| SMILES | Brc1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 185.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9524 |