Learn More
4-bromobenzaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10075602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10075602 10 g 10 g
10080364 25 g 25 g
10167112 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10075602 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01132EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1122-91-4
Fórmula molecular C7H5BrO
Peso molecular (g/mol) 185.02
Clave InChI ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
Nombre IUPAC 4-bromobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal BrC6H4CHO
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.02
Porcentaje de pureza 95%