Learn More
Acetal de 4-bromobenzaldehído dietílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450608 100 g 100 g
11446257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25163.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34421-94-8 | Molecular Formula: C11H15BrO2 | Molecular Weight: 259.14 g/mol
El dietil acetal de 4-bromobenzaldehído es una materia prima importante y un intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El acetal de 4-bromobenzaldehído dietílico es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34421-94-8
Fórmula molecular C11H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 259.14
Número MDL MFCD01863514
Clave InChI BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
PubChem CID 688340
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(dietoximetil)benceno
SMILES CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Densidad 1.274
Punto de ebullición 99°C to 101°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 100 g
Beilstein 2448775
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.14
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación