Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzaldehyde |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 55.0°C to 58.0°C |
| Color | Blanco |
| Temperatura de inflamación | 108°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | BrC6H4CHO |
| Mostrar más |