Learn More
4-Bromobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774401 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10666672 100 g Frasco de vidrio 100 g
11380270 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-91-4
Fórmula molecular C7H5BrO
Peso molecular (g/mol) 185.02
Clave InChI ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
Nombre IUPAC 4-bromobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55.0°C to 58.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 07,239
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2