Learn More
4-Bromobenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412357 25 g 25 g
11422357 100 g 100 g
11432357 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14237.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
4-Bromobenzaldehyde is widely utilized as an intermediate for the preparation of agrochemicals, pharmaceuticals and other organic compounds. It is used as a precursor and reacts with sulfamethoxazole to prepare Schiff’s base, 4-[(4-Bromo-benzylidene)-amino]-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzene sulfonamide, which can be used for the photo stability of polyvinyl chloride (PVC). It plays an important role in palladium-catalyzed mono- and bis-arylation of 3,4-(ethylenedioxy)thiophenes. It is employed in a cross-coupling study with potassium vinyltrifluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromobenzaldehído se utiliza ampliamente como intermediario para la preparación de productos agroquímicos, productos farmacéuticos y otros compuestos orgánicos. Se utiliza como precursor y reacciona con sulfametoxazol para preparar la base de Schiff, 4-[(4-bromo-benzilideno)-amino]-N-(5-metil-isoxazol-3-il)-benzeno sulfonamida, que puede usarse para la fotoestabilidad del cloruro de polivinilo (PVC). Desempeña un papel importante en la mono- y bis-arilación catalizada por paladio de 3,4-(etilenodioxi)tiofenos. Se emplea en un estudio de acoplamiento cruzado con viniltrifluoroborato de potasio.
Solubilidad
Soluble en etanol y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-91-4
Fórmula molecular C7H5BrO
Peso molecular (g/mol) 185.02
Número MDL MFCD00003377
Clave InChI ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
Nombre IUPAC 4-bromobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzaldehyde
Punto de fusión 55°C to 58°C
Punto de ebullición 66°C to 68°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Beilstein 507100
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.03
Porcentaje de pureza ≥98%