Learn More
4-bromoanisol (p-metaxifenilo bromuro), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromoanisole(p-Methoxyphenyl Bromide) |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.968 |