Learn More
4-bromoanisol (p-metaxifenilo bromuro), TRC
Código de producto. 30464809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464809 5 g 5 g
30467109 25 g 25 g
30480767 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2658155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-92-7
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.03
Sinónimo 1-Bromo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-bromobenzene, 4-Anisyl bromide, 4-Bromo-1-methoxybenzene, 4-Bromoanisol, 4-Bromomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-bromobenzene, 4-Methoxybromobenzene, 4-Methoxyphenyl bromide, NSC 8042, p-Anisyl bromide, p-Bromanisole, p-Bromoanisole, p-Bromomethoxybenzene, p-Bromophenyl methyl ether, p-Methoxybromobenzene
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metoxibenceno
SMILES COc1ccc(Br)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoanisole(p-Methoxyphenyl Bromide)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.968