Learn More
4-bromoanisol-d3 (metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromoanisole-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 100835-59-4 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H4 Br O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene, 1-bromo-4-(methoxy-d3)- (9 CI), 1-Bromo-4-(trideuteriomethoxy)benzene, 1-Bromo-4-trideuteromethoxybenzene, 4-Bromoanisole-d3, 4-Bromoanisole-d3 (methyl-d3), 4-Bromoanisole-D3 (methoxy-D3), 1-Bromo-4-(methoxy-d3)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 190.0524 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188,9869 g/mol |
| Mostrar más |