Learn More
4-Bromoanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489413 100 g 100 g
11499413 500 g 500 g
11409423 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11824.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
4-Bromoanisole finds application as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of aryl 1,3-diketones and ethyl 4-methoxycinnamate. It is a used as a brominating reagent. Further, it is used in Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid as well as in Heck reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromoanisol se utiliza como intermedio en química sintética. También se usa en la preparación de 1,3-dicetonas de arilo y 4-metoxicinnamato de etilo, y como reactivo bromación. Además, se utiliza tanto en la reacción de acoplamiento de Suzuki con ácido fenilborónico como en la reacción de Heck.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-92-7
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.036
Número MDL MFCD00000097
Clave InChI QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoanisole
Punto de fusión 10°C to 13°C
Densidad 1.494
Punto de ebullición 98°C to 99°C (10 mm)
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.564
Cantidad 100 g
Beilstein 1237590
Índice Merck 14,1427
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido