Learn More
4-Bromoanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15720789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15720789 500 mL 500 ml
10254130 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15720789 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106635000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.65€
    83.65€ / 500 ml
    Ahorro 14.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-92-7
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00000097
Clave InChI QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoanisole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9.0°C to 10.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4900g/mL
Punto de ebullición 223.0°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4OCH3
Índice de refracción 1.5630 to 1.5650
Cantidad 500 mL
Beilstein 06, 199
Índice Merck 10, 1400
Gravedad específica 1.49
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido