Learn More
4-bromoanisol-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromoanisole-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 152404-45-0 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H3 Br O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-methoxy- (9 CI), 1-Bromo-4-methoxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 4-Bromoanisole-d4, 4-Bromoanisole-2,3,5,6-d4, 4-Bromoanisole-2,3,5,6-D4, 1-Bromo-4-methoxybenzene-2,3,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 191.0585 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.9931 g/mol |
| Mostrar más |