Learn More
4-bromoanilina, TRC
Código de producto. 30339279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339279 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30339279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67996525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoaniline
CAS 106-40-1
Fórmula molecular C6 H6 Br N
Cantidad 25 g
Sinónimo Aniline, p-bromo- (8CI), 4-Bromobenzenamine, 1-Amino-4-bromobenzene, 4-Aminobromobenzene, 4-Bromoaniline, 4-Bromophenylamine, NSC 7085, p-Aminobromobenzene, p-Aminophenyl bromide, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 4-bromoanilina
Peso molecular (g/mol) 172.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.9684