Learn More
4-Bromoanilina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10764851 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10346450 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11965211 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146281000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.50€
    76.65€ / 100 g
    Ahorro 7.85€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-40-1
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.02
Clave InChI WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
Nombre IUPAC 4-bromoanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoaniline
Punto de fusión 60.0°C to 64.0°C
Color De marrón-gris a blanco
Densidad 1.4970g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 250.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4NH2
Cantidad 100 g
Beilstein 12,636
Índice Merck 15,1411
Gravedad específica 1.497
Información de solubilidad Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.02
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromoaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromoaniline