Learn More
4-Bromoanilina 96 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10710482 500 g 500 GR
15740869 100 g 100 g
11995211 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10710482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402875000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-40-1
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.02
Número MDL MFCD00007822
Clave InChI WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
Nombre IUPAC 4-bromoanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoaniline
Nombre de nota (pract), 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 64.0°C
Color Marrón a gris
Densidad 1.4970g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 250.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 12,636
Índice Merck 15,1411
Gravedad específica 1.497
Información de solubilidad Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.02
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Cristales o polvo de cristalina