Learn More
4-bromoanilina-2,3,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30337514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337514 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30337514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB679967250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4
CAS 61357-76-4
Fórmula molecular C6 2H4 H2 Br N
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromoaniline-2,3,5,6-2H4, 4-Bomobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Bromoaniline-2,3,5,6-D4, 4-Bromoaniline-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1N
Nombre IUPAC 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioanilina
Peso molecular (g/mol) 176.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9935