Learn More
4-bromoanilina-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 61357-76-4 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H2 Br N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1N |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174,9935 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |