Learn More
Hidrobromuro de 4-(bromoacetil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434997 1 g 1 g
15444997 5 g 5 g
15454997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15434997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32285.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5349-17-7 | C7H7Br2NO | 280.947 g/mol
Design and synthesis of potent, selective, and orally bioavailable tetrasubstituted imidazole inhibitors of p38 mitogen-activated protein kinase 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide was used to prepare 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Diseño y síntesis de inhibidores de imidazol potentes, selectivos y biodisponibles por vía oral tetrasustituidos de la proteína quinasa activada por mitógeno p38. Se utilizó hidrobromuro de 4-(bromoacetil)piridina para preparar 2-fenil-4-(4-piridil)imidazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5349-17-7
Fórmula molecular C7H7Br2NO
Peso molecular (g/mol) 280.947
Número MDL MFCD02681893
Clave InChI RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr
PubChem CID 2776239
Nombre IUPAC 2-bromo-1-piridin-4-iletanona; hidrobromuro
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Punto de fusión ∽200°C (decomposition)
Olor Weak
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.95
Porcentaje de pureza 98%