Learn More
4-(Bromoacetil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417066 25 g 25 g
11407066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25382.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 20099-89-2 | C9H6BrNO | 224.057 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20099-89-2
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.057
Número MDL MFCD00052931
Clave InChI LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-bromoacetyl benzonitrile, 4-cyanophenacyl bromide, 4-bromoacetyl benzonitrile, 2-bromo-4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-bromoacetyl, p-cyanophenacyl bromide, 4-2-bromo-acetyl-benzonitrile, 4-2-bromoethanoyl benzonitrile, 4-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 98654
Nombre IUPAC 4-(2-bromoacetil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromoacetyl)benzonitrile
Punto de fusión 91°C to 96°C
Olor Irritating
Cantidad 25 g
Número UN UN2923
Beilstein 2087648
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 97%